Merck
394475
Sigma-Aldrich
Perylene
sublimed grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Beilstein:
1911335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
solid
strata
0.5 wt. % loss on heating, 232°C (TGA)
mp
276-279 °C (lit.)
λmaks.
436 nm
fluorescencja
λem 447 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.3 eV 
LUMO 2.3 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/NPD/ADN:Perylene/Alq3/Mg:Ag
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 8000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 3.4 V
ciąg SMILES
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Klucz InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Perylene molecules are fluorescent in nature. Ultraviolet photoemission spectroscopy and low energy electron diffraction of the structure of 4Å thick perylene dye layers adsorbed on the surface of Ru (0001) has been investigated.
Zastosowanie
Perylene was used in the fabrication of gold nanoparticle (AuNP) : poly(ethylene oxide) (PEO) nanocomposite thin films. Perylene nanoparticles doped into poly(acrylonitrile) (PAN) were used to monitor the temperature change caused due to the nanoparticle plasmon-mediated heating within the polymer fibres and films. Ordered epitaxial perylene films may be used to fabricate a multilayered electroluminescent device.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Electroluminescence of epitaxial perylene films
Tida Y and Yanagi H
Applied Physics Letters null
Thermal Annealing of Polymer Nanocomposites via Photothermal Heating: Effects on Crystallinity and Spherulite Morphology.
Viswanath V, et al.
Macromolecules null
The growth of perylene on Ru (0001)
Honying M and Han H
J. Chem. Phys. null
Metal Nanoparticles Acting as Light?Activated Heating Elements within Composite Materials.
Maity S, et al.
Advances in Functional Materials null
Andrew Danos et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(15), 3061-3066 (2015-08-13)
Photochemical upconversion via triplet-triplet annihilation is a promising technology for improving the efficiency of photovoltaic devices. Previous studies have shown that the efficiency of upconversion depends largely on two rate constants intrinsic to the emitting species. Here, we report that
Produkty
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.
Sfunkcjonalizowane kationy imidazoliowe z pochodnymi łańcuchami bocznymi tioeterowymi, mocznikowymi lub tiomocznikowymi działają jako ugrupowania wiążące metal, podczas gdy aniony PF6- zapewniają pożądaną niemieszalność z wodą.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Zobacz wszystko