Merck
45692
Supelco
2,4,5-TP methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9Cl3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.54
Beilstein:
2135850
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O3/c1-5(10(14)15-2)16-9-4-7(12)6(11)3-8(9)13/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
YTAXYXOJOYIQQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)