Przejdź do
74640
19-Nortestosterone
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-101-0
Beilstein/REAXYS Number:
2055849
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
General description
19-Nortestosterone, also known as nandrolone or 17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, is an androgenic anabolic steroid (AAS).
Application
19-Nortestosterone can be used as a reactant to prepare:
  • Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
  • Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N412886500
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
purum, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
powder
functional group
ketone, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Gene Information
human ... SERPINA6(866), SHBG(6462)
rat ... Ar(24208), Nr3c2(25672), Pgr(25154)
Gene Information
human ... AR(367), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... AR(367)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)