Yes, this is an appropriate resin to use for this application.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 983,00 zł |
Informacje o tej pozycji
983,00 zł
Nazwa produktu
AmberSep® 21K Ion Exchange Resins,
form
beads
Quality Segment
crosslinking
<10 % cross-linked
moisture
50-58%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylamine
particle size
525-625 μm
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
SMILES string
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange |
| matrix active group trimethylamine | matrix active group quaternary ammonium | matrix active group dimethylethanolamine | matrix active group quaternary ammonium |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| particle size 525-625 μm | particle size 50-100 mesh | particle size 27-34 mesh, 440-560 μm | particle size 20-50 mesh |
| form beads | form beads | form - | form beads |
| capacity 1.2 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.2 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.2 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.2 meq/mL by wetted bed volume |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Would AmberSep™ 21K Ion Exchange Resin be suitable for recovering palladium from a wastewater stream?