Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 879,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
509,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
color
light yellow to dark yellow-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=N2)N1
InChI
1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... DHFRP1(573971)
mouse ... Dhfr(13361)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥97% | assay - | assay ≥95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color light yellow to dark yellow-orange | color dark yellow | color - | color white to light yellow |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?