Przejdź do
A9251
Adenosine
≥99% (HPLC), powder, neurotransmitter
Adenosine
Synonim(y):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
109,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160413
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-389-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
Assay:
≥99%
Form:
powder
109,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
234-236 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
General description
In the extracellular space, ecto-5′-nucleotidase (CD73) dephosphorylates adenosine triphosphate (ATP) to produce adenosine. Adenosine has four receptors namely A1R, A2AR A2BR and A3R. Adenosine plays a key role in the osteogenic differentiation. A1R induces osteoclast differentiation and A2AR induces osteoblast differentiation.
Application
Adenosine has been used:
  • as a supplement in embryonic type culture medium for in vitro osteogenic differentiation
  • for evaluation of its effect on cell survival by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT assay) and cell proliferation by 3H-thymidine incorporation assay in multi drug resistant glioblastoma stem-like cells (GSCs), and as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC).
  • as a constituent in collagenase solution for the collagenase digestion of mice fat tissue.
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at adenosine receptors. Cardioprotective effects may relate to activation of A1 adenosine receptors. The antiplatelet and anti−inflammatory actions of adenosine appear to be mediated via the A2 adenosine receptor. In contrast, adenosine appears to be a pro-inflammatory mediator in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Endogenous neurotransmitter. Cardioprotective effects may relate to activation of A1 adenosine receptors. The antiplatelet and anti−inflammatory actions of adenosine appear to be mediated via the A2 adenosine receptor. In contrast, adenosine appears to be a pro-inflammatory mediator in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases and Phosphoinositide Kinases pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A403601890A0230200
Adenosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230200
Adenosine
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, can you dissolve adenosine in DMSO? and to what concentration? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in 1 M NH?OH (50 mg/ml), with heat as needed, yielding a clear, colorless solution. This product is also soluble in water (7 mg/ml). Other sources recommend dissolving Adenosine in DMSO at maximum concentration of 20 mg/mL.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 5
    3 out of 5 stars.
    High quality product + Long leatime
    Users are satisfied about the quality and the product. However the leadtime is long and irregular.
    Helpful?