Merck
43216
Supelco
Dodecamethylcyclohexasiloxane
analytical standard
Synonim(y):
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
Wybierz wielkość
25 MG
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
367,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H36O6Si6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Klucz InChI
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dodecamethylcyclohexasiloxane belonging to the class of cyclic volatile methylsiloxanes is identified as a potent environmental contaminant, most prominently found in biota, biosolid samples, soil, sediment samples, wastewaters, etc.[1] These compounds are used as fragrance carriers or solvents in household products, personal care products, cleaning agents and as precursors in the manufacture of silicone polymers.[2]
Zastosowanie
Dodecamethylcyclohexasiloxane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Silicone emulsions using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).[3]
  • Biota[2] and wastewater samples[1] using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A practical gas chromatography flame ionization detection method for the determination of octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane, and dodecamethylcyclohexasiloxane in silicone emulsions
Kierkegaard A, et al.
Analytical Chemistry, 82(22), 9573-9578 (2010)
Determination of cyclic and linear siloxanes in wastewater samples by ultrasound-assisted dispersive liquid?liquid microextraction followed by gas chromatography?mass spectrometry
Cortada C, et al.
Talanta, 120, 191-197 (2014)
A practical gas chromatography flame ionization detection method for the determination of octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane, and dodecamethylcyclohexasiloxane in silicone emulsions
Brothers MH, et al.
Journal of Chromatography A, 144, 116-125 (2016)