This product is not tested for water content. There could be small amounts of water present, but not enough to compromise the 98.5% purity specification. To see all parameters that are tested, please view the specification sheet or sample certificate of analysis, which are linked on the product page.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł 435,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
174,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
- To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.764 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.764 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.764 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.764 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp −59 °C (lit.) | mp −59 °C (lit.) | mp −59 °C (lit.) | mp −59 °C (lit.) |
| bp 101 °C (lit.) | bp 101 °C | bp 101 °C (lit.) | bp 101 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.377 | refractive index n20/D 1.377 (lit.) | refractive index n20/D 1.377 (lit.) | refractive index n20/D 1.377 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisiloxane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
21.2 °F - closed cup
flash_point_c
-6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52630-100ML | 04061832555935 |
| 52630-500ML | 04061832555942 |
-
Is PN: 52630 hexamethyldisiloxane dry? How much water in ppm?