Merck
235679
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
97%
Synonim(y):
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
Wybierz wielkość
25 G
350,00 zł
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiO[Si(CH3)2O]2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.69
Beilstein:
1776881
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
gęstość
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Klucz InChI
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ken-Ichi Shinohara et al.
Scientific reports, 8(1), 13982-13982 (2018-09-20)
As a composite of hybrid organic-inorganic materials, blending hydrophilic silica microparticles with oil-extended rubber can improve vehicle tire performance but the nanometer scale effects of microparticle inclusion have not been thoroughly studied. Here, we used atomic force microscopy (AFM) video
Tri Manh Tran et al.
Chemosphere, 184, 1117-1124 (2017-07-05)
Earlier studies have reported the occurrence of cyclic and linear siloxanes in personal care and household products. Nevertheless, there is a lack of information on the occurrence of siloxanes in indoor air. In this study, four cyclic and six linear
De-Gao Wang et al.
The Science of the total environment, 574, 1254-1260 (2016-09-25)
We measured the concentrations of linear and cyclic volatile methylsiloxanes (VMS) concentrations in the blood plasma of turtles, cormorants, and seals collected from Canadian freshwater and marine ecosystems. A modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) method was
Paul T J Scheepers et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 12, 33-33 (2017-12-14)
In most reported cases of lung trauma with water proofing products, volatile organic compounds (VOC) have a prominent role. Here we report on a case involving ten workers exposed to a sprayed product containing nanoparticles in a water solution with
Jiali Cheng et al.
Environmental science and pollution research international, 28(13), 16054-16064 (2020-11-28)
Methyl siloxanes are becoming increasingly prevalent in the environment because of their extensive use in various consumer products. Little is known about the distribution of these chemicals around factories or their presence in road dust. We conducted a survey of