Merck
444278
Sigma-Aldrich
Decamethylcyclopentasiloxane
97%
Synonim(y):
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametylocyklopentasiloksan, Cykliczny pentamer dimetylosiloksanu, Cyklo-decametylopentasiloksan, Dekametylopentacylosiloksan, Pentamer cyklometikonu 245
Wybierz wielkość
50 ML
282,00 zł
250 ML
433,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
282,00 zł
250 ML
433,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H30O5Si5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.77
Beilstein:
1800166
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Klucz InChI
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) is used in personal care products including skin creams, cosmetics, shampoos, deodorants and conditioners. D5 is also used in various applications such as industrial cleaning fluids and dry cleaning solvents.[1]
Zastosowanie
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) can be used as:
  • A greener solvent in synthetic chemistry applications.[2]
  • A monomeric unit for polymerization by various base catalysts to obtain polysiloxane polymer.[3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ring-opening polymerization of decamethylcyclopentasiloxane initiated by a superbase: Kinetics and rheology.
Pibre G, et al.
Polymer, 49(1), 234-240 (2008)
Ying Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 15(1) (2022-01-12)
To investigate the toxicity of the low-molecular-weight components (LMWCs) in ophthalmic silicone oils (SilOils) on retinal cell lines. The toxicity of six types of LMWCs were studied and compared with conventional SilOil 1000 cSt. In vitro cytotoxic tests of LMWCs
The potential of methylsiloxanes as solvents for synthetic chemistry applications.
Ab Rani M, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1282-1296 (2014)
Zhongwang Yu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(24), e2105442-e2105442 (2022-06-28)
Blood-brain barrier (BBB) impairment is an early prevalent feature of multiple sclerosis (MS), and remains vital for MS progression. Microglial activation precedes BBB disruption and cellular infiltrates in the brain of MS patients. However, little is known about the function
Characterization of ecological risks from environmental releases of decamethylcyclopentasiloxane (D5).
Fairbrother A, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 34(12), 2715-2722 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?