Merck
235687
Sigma-Aldrich
Hexamethylcyclotrisiloxane
98%
Synonim(y):
Cyclic (D3) permethylsiloxane
Wybierz wielkość
25 G
187,00 zł
100 G
421,00 zł
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
187,00 zł
100 G
421,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18O3Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
134 °C (lit.)
mp
50-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Klucz InChI
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hexamethylcyclotrisiloxane (D3) can be used in the synthesis of:
  • Polysiloxanes by anionic ring-opening polymerization.[1]        
  • Thin films by pulsed- plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) for the application of insulating biomaterials.[2]
  •  Dimethoxydimethylsilane by treating with dimethyl carbonate via deoligomerization using alkali metal hydroxide catalyst.[3]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of branched polysiloxanes with controlled branching and functionalization by anionic ring-opening polymerization.
Chojnowski J, et al.
Macromolecules, 36(11), 3890-3897 (2003)
Deoligomerization of siloxanes with dimethyl carbonate over solid-base catalysts
Okamoto M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), (18), 1838-1839 (2001)
Robust block copolymer mask for nanopatterning polymer films.
Chao C C, et al.
ACS Nano, 4(4), 2088-2094 (2010)
Elisabetta Finocchio et al.
Chemosphere, 72(11), 1659-1663 (2008-07-08)
The decomposition of hexamethylcyclotrisiloxane (HMCTS) has been studied at room temperature and in the range 473-673 K over the surface of basic (CaO, MgO) and acidic oxides (Al(2)O(3), SiO(2)). Alumina allows the complete removal of HMCTS from synthetic biogases at
A S Chawla
Biomaterials, 2(2), 83-88 (1981-04-01)
Silicone coated Celgard-2400 and Silastic membranes were prepared by plasma polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane. The adhesion of canine platelets and leucocytes was tested by passing whole blood from the anaesthetized mongrel dog in an ex-vivo shunt system. The silicone control Celgard
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?