Przejdź do
43073
Paracetamol β-D-glucuronide potassium salt
analytical standard
Synonim(y):
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide, Acetaminophen glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16KNO8
Masa cząsteczkowa:
365.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
46644
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤12.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO8/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
InChI key
IPROLSVTVHAQLE-BYNIDDHOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4438SMB00948G7770
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolina I Ghanem et al.
Biochemical pharmacology, 77(10), 1621-1628 (2009-05-12)
Development of resistance to toxic effects of acetaminophen (APAP) was reported in rodents and humans, though the mechanism is only partially understood. We examined in rats the effect of administration with subtoxic daily doses (0.2, 0.3, and 0.6g/kg, i.p.) of
Sifeng Mao et al.
Lab on a chip, 12(1), 219-226 (2011-11-19)
In this work, we developed a microfluidic device for the imitation of drug metabolism in human liver and its cytotoxicity on cells. The integrated microfluidic device consists of three sections: (1) bioreactors containing poly(ethylene) glycol (PEG) hydrogel encapsulated human liver
Nicole J Barshop et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 52(2), 198-202 (2011-01-18)
: The aim of the study was to evaluate UDP-glucuronyltransferase activity and the pharmacokinetics of a single oral dose of acetaminophen (APAP) in children with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). : Twelve boys 10 to 17 years old with biopsy-proven
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
43073-5MG04061832108001