Przejdź do
N1627
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
≥98% (TLC)
Synonim(y):
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-753-0
Beilstein/REAXYS Number:
1438576
MDL number:
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Application
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide has been used as substrate in acetate buffer to measure β-glucuronidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487500N1252N1752
description
≥98% (TLC)
description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
description
≥98% (enzymatic)
description
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (enzymatic), ≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)