Merck
427608
Sigma-Aldrich
Benzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Synonim(y):
Karboksybenzen, Kwas benzenokarboksylowy
Wybierz wielkość
10 G
775,00 zł
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
775,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Beilstein:
636131
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.21 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
Próba
≥99%
Formularz
crystalline
temp. samozapłonu
1061 °F
oczyszczone przez
sublimation
opakowanie
poly bottle of 10 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas benzoesowy (BA) jest aromatycznym kwasem monokarboksylowym. Jest syntetyzowany przez utlenianie toluenu tlenem atmosferycznym katalizowanym przez katalizatory kobaltowe i manganowe.[1] Jest wykorzystywany w preparatach kosmetycznych jako regulator pH i środek konserwujący.[2] Kanały eliminacji podczas fotodysocjacji kwasu benzoesowego zostały zbadane przy użyciu wielomasowych technik obrazowania jonowego.[3] Informacje strukturalne i stałe molekularne uzyskano za pomocą spektroskopii mikrofalowej.[4] Badanie struktury krystalicznej ujawniło, że kryształy BA są jednoskośne z grupą przestrzenną P21/c.[5] Badania przeprowadzone na roślinach fasoli i pomidora wykazały, że BA indukuje tolerancję na stres przy niższym stężeniu.[6]
Zastosowanie
Kwas benzoesowy (BA) może być stosowany:
  • Jako związek modelowy w zrozumieniu adsorpcji aromatycznych kwasów karboksylowych na powierzchniach złota.[7]
  • Jako próbka testowa w badaniu aktywności fotokatalitycznej TiO2 domieszkowanego metalem.[8]
  • Jako środek ekstrahujący błękit metylenowy (MB) ze ścieków przemysłowych metodą ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE).[9]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microwave spectrum of benzoic acid.
Onda M, et al.
Journal of Molecular Structure, 482, 301-303 (1999)
Photodissociation dynamics of benzoic acid.
Dyakov YA, et al.
J. Chem. Phys. , 132(1), 014305-014305 (2010)
Benzoic acid may act as the functional group in salicylic acid and derivatives in the induction of multiple stress tolerance in plants.
Senaratna T, et al.
Plant Growth Regulation, 39(1), 77-81 (2003)
A refinement of the benzoic acid structure at room temperature.
Bruno G and Randaccio L.
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 36(7), 1711-1712 (1980)
Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate.
Nair B.
International Journal of Toxicology, 20, 23-50 (2000)