39442
Barritt′s Reagent B
suitable for microbiology
Synonim(y):
Potassium hydroxyde solution, VP2 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent B
Wybierz wielkość
214,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
214,00 zł
Polecane produkty
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
metody
microbe id | metabolite detection: suitable
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
przydatność
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
Zastosowanie
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protokoły
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.