Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
Nazwa produktu
1-Naphthol, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
autoignition temp.
1007 °F
expl. lim.
5 %
color
white to off-white
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
fluorescence
λex 300 nm; λem 472 nm (Borax buffer)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?