Przejdź do
07689
Odczynnik O′Meara
suitable for microbiology
Synonim(y):
Test Vogesa-Proskauera z odczynnikiem O’Meara
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
creatine, 0.3 g , dist. water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g
packaging
pkg of 100 mL
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp.
General description
Odczynnik O′Meara′s jest stosowany w teście Voges-Proskauer (VP) do wykrywania produkcji acetoiny przez szczepy bakteryjne. Test VP jest pomocny w identyfikacji członków rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich zdolności do wytwarzania acetylometylokarbinolu (AMC = acetoniny) z glukozy. Acetoina jest związkiem pośrednim, który jest utleniany przez tlen w warunkach alkalicznych (KOH) do 2,3-butanodiolu. Wraz z kreatyniną (produktem rozpadu kreatyny) i wzmocnieniem α-naftolu powstaje czerwony kolor (kompleks Meisenheimera).
Application
Odczynnik O′Meara jest składnikiem testu Voges-Proskauer (VP), który jest powszechnie stosowaną techniką laboratoryjną w mikrobiologii przemysłowej do rozróżniania szczepów bakteryjnych na podstawie ich zdolności do wytwarzania acetylometylokarbinolu (AMC) z glukozy. Test VP jest często wykorzystywany jako narzędzie do identyfikacji i uwierzytelniania szczepów bakteryjnych w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym.
Analysis Note
Aby wykonać test VP, próbka bakterii jest zaszczepiana w bulionie odżywczym i inkubowana. Następnie do hodowli dodaje się odczynnik O′Meara, który zawiera mieszaninę kreatyniny i wodorotlenku potasu (KOH). Acetoina wytwarzana w pożywce przez kulturę bakteryjną jest utleniana w warunkach alkalicznych w obecności powietrza, tworząc diacetyl, który reaguje z kreatyną, dając różowo-czerwony związek.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2933339442T1949
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
-
suitability
Enterobacter spp., Neisseria spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Lactobacillus spp., aciduric bacteria
suitability
-
composition
creatine, 0.3 g , potassium hydroxide, 40 g , dist. water, 100 mL
composition
absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
composition
distilled water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g
composition
-
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
77540-250ML04061836828066
807000025004022536392363
07689-100ML-F04061838648358