Merck
215651
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 3
Dye content 20 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
Numer w indeksie barw:
61505
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Postać
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 20%
λmaks.
594 nm
640 nm (2nd)
ciąg SMILES
CNc1ccc(NCCO)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-18-12-6-7-13(19-8-9-20)15-14(12)16(21)10-4-2-3-5-11(10)17(15)22/h2-7,18-20H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
NLXFWUZKOOWWFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Disperse Blue 3 belongs to the class of anthraquinone dyes.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.