Przejdź do
215686
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
Synonim(y):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
EC Number:
220-600-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11855
Beilstein/REAXYS Number:
1915225
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 30%
mp
268-270 °C (lit.)
λmax
357 nm
ε (extinction coefficient)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
InChI key
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Yellow 3 [2-(4′-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) belongs to the class of monoazo (heterocyclic) dyes. It is carcinogenic in nature.
Biochem/physiol Actions
Disperse Yellow 3 has been used to study its degradation process by P. ostreatus using reversed phase high performance liquid chromatography (HPLC) and UV–visible spectrophotometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11344364797234133
description
Dye content 30 %
description
analytical standard
description
Dye content 90 %
description
Dye content 95 %
form
powder
form
-
form
-
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, 30%
composition
-
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, 95%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
268-270 °C (lit.)
mp
268-270 °C (lit.)
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Yellow 3
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2832-40-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)