Kluczowe dokumenty
376663
Diisononyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade
Synonim(y):
DINP
Wybierz wielkość
301,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
301,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 200 °C)
Formularz
viscous liquid
skład
ester content, ≥99% (mixture of C9 isomers)
zanieczyszczenia
≤0.15% dioctyl phthalate (typical)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Klucz InChI
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
456.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
236 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?