Przejdź do
391557
Oil Blue N
Dye content 96 %
Synonim(y):
Solvent Blue 14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61555
NACRES:
NA.47
EC Number:
220-161-2
MDL number:
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 96%
mp
112-114 °C (lit.)
solubility
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm, 644 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
InChI key
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
General description
In animal tissues, fatty substances are stained dark blue by oil blue N when supersaturated solutions in dilute isopropanol are used.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P203B2417PHR1337
description
Dye content 96 %
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
solubility
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
solubility
H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming), 0.1 M HCl: insoluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
composition
Dye content, 96%
composition
-
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)