Disperse Blue 1 is a synthetic dye primarily used for industrial purposes and has not been documented as a biological stain. The manufacture of Disperse Blue 2 involves acylating 1,5 diaminoanthraquinone with oxalic acid, nitrating in mixed acids, hydrolyzing, and reducing to produce 1,4,5,8 tetraaminoanthraquinone.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
Informacje o tej pozycji
533,00 zł
form
powder
composition
Dye content, 30%
mp
332 °C
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
InChI key
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 30 % | description suitable for microscopy | description Dye content 97 % | description Dye content 30 % |
| solubility 1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue | solubility toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue | solubility acetonitrile: 10 mg/mL | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| composition Dye content, 30% | composition - | composition Dye content, 97% | composition Dye content, 30% |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 332 °C | mp 170-172 °C | mp 220-222 °C (lit.) | mp 268-270 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2475-45-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is item 215643-5G synthetic?