Przejdź do
21620
Disperse Blue 124
suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
suitability
suitable for microscopy
Quality Segment
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])N=Nc2c(cc(cc2)N(CCOC(=O)C)CC)C
InChI
1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3
InChI key
HMAJVAFLGGPIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Disperse Blue (DB) 124 is a strong clothing dye sensitizer.[1] It is also an important textile dye allergen.[2]
Application
DB 124 was used during testing the sensitizing potential of the dye using loose-fit coculture-based sensitization assay (LCSA).[3]
Other Notes
Dye standard for the assay of allergy-releasing dyes in textiles[4][1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1134421564321603
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61951-51-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Caliskaner et al.
Human & experimental toxicology, 31(1), 101-103 (2011-10-27)
Disperse blue (DB) 106 and DB 124 are the most frequent fabric dye allergens inducing textile dermatitis, but contact allergy to them may easily undiagnosed because the clinical picture usually needs high index of suspicion. We present the case of
Clothing dye dermatitis masquerading as (coexisting) mimosa allergy.
J D Guin et al.
Contact dermatitis, 40(1), 45-45 (1999-02-03)
Nonpruritic contact dermatitis from disperse blue dyes.
Aaron Wong et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(5), 278-280 (2012-06-02)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
21620-5G04061835560066