Kluczowe dokumenty
167207
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate
Synonim(y):
BSP, Bromsulfalein sodium disodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
λmaks.
366 nm
577 nm (2nd)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].Oc1ccc(cc1S([O-])(=O)=O)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na.H2O/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
CDTNUNQQEUGDSD-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?