Merck
386445
Hybridoma Subisotyping Kit, Mouse
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Storage temp.:
2-8°C
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Przydatny do potwierdzenia czystości linii komórkowych w testach rozwoju przeciwciał monoklonalnych. Wystarcza do przeprowadzenia 900 testów (150 klonów).
Zestaw Hybridoma Subisotyping Kit jest przeznaczony do wykrywania i identyfikacji podklas mysich przeciwciał monoklonalnych IgG1, IgG2a, IgG2b, IgM i IgA w supernatantach. Służy również do potwierdzania monoklonalności klonowanych hodowli hybrydoma. Ten system wykrywania podwójnych przeciwciał jest wysoce czułą metodą immunologicznego testu enzymatycznego z wykorzystaniem specyficznych pierwotnych surowic odpornościowych. Czułość testu jest mniejsza niż 1 µg/ml i może być niezawodnie stosowany z rozcieńczonymi supernatantami hodowli. Poniższy protokół wykorzystuje 50 µl X 7 (350 µl) każdego testowanego supernatantu (rozcieńczenie 1:2 występuje, gdy każda próbka jest dodawana do rozcieńczalnika w każdym dołku). Gdy supernatant pożywki jest cenny, pożywkę z komórek o wysokiej produkcji można rozcieńczyć znacznie bardziej (1:10 lub więcej), z odpowiednimi modyfikacjami w sekcji Zastosowanie supernatantów. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami, odczynniki w tym zestawie wystarczą na 900 oznaczeń lub 150 klonów
Preparation Note
Po dostarczeniu całą zawartość zestawu należy przechowywać w temperaturze 4°C.
Other Notes
Antibodies to IgA, IgG₁, IgG2a, IgG2b, IgG₃, IgM, anti-mouse peroxidase conjugate, TMB substrate solution, PBS concentrate, surfactant, and a user protocol.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(7), 1215-1224 (2009-04-16)
Hepatic adeno-associated virus (AAV)-serotype 2-mediated gene transfer results in sustained transgene expression in experimental animals but not in human subjects. We hypothesized that loss of transgene expression in humans might be caused by immune memory mechanisms that become reactivated upon