Przejdź do
T0632
Sodium thioglycolate
≥96.5% (iodometric)
Synonim(y):
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
752,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-696-4
Beilstein/REAXYS Number:
4569109
MDL number:
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.5% (iodometric)
form
powder
color
white to off-white
useful pH range
6.7 (20 °C, 100 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium thioglycolate has been used:
  • as a growth supplement in enrichment media and to study its effect on Arcobacter
  • in influenza hemagglutinin formulation in order to reduce disulfide-mediated cross-linking and early potency loss
  • in electron microscopy
Biochem/physiol Actions
Sodium thioglycolate acts as reducing agent and is suitable for anaerobic and microaerophilic bacterial growth.
Sodium thioglycolate is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. Thioglycolate can also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state. Thioglycolate medium is frequently used in inflammation research to elicit a neutrophil and macrophage response in vivo.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
At room temperature, concentrations over 70% in water tend to form 1-2% thioglycolides per month which hydrolyze to the original free compound when made acidic or alkaline. The 70% solution oxidizes in air but is stable at room temperature when tightly closed. Thioglycolate salts may also lose purity on storage. The exclusion of air does not materially improve stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O0136379735C4945
assay
≥96.5% (iodometric)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98%
solubility
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
useful pH range
6.7 (20 °C, 100 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thioglycolate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?