Przejdź do
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Synonim(y):
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt, β-NADH phosphate disodium salt, β-NADP-Na2, Triphosphopyridine nucleotide disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N7Na2O17P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
787.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mr 743.4, Mr 787.4
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 500 mg (10128040001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
General description
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) and NADPH form a redox pair.[1] The NADPH/NADP ratio regulates the intracellular redox potential, thereby influencing metabolic reactions in vivo.[2]
Application
The β-NADH phosphate disodium salt has been used for the quantification of glucose in glycogen.[3] It has also been used for the hexokinase assay.[4]
Preparation Note
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
10 mg/ml in aqueous solution, contains at least 99% NADP after 4 weeks at 2 to 8 °C
Analysis Note
Absorbance coefficients: 18.0 x 103 [l x mol-1 x cm-1] at 260 nm, 5.9 x 103 [l x mol-1 x cm-1] at 333 nm (CN complex)
Absorbance at 340 nm: Imidazol buffer, 100 mM pH 6.7, NADP 2 mM (= 14.87 mg/10 ml) : A340 approximately 0.100.
Absorbance at 360 nm: Aqueous solution of NADP, 10 mg/ml: A360 approximately 0.200-0.250.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481971-MNAD100-RO1.24541
NADP Disodium salt
Roche
NADP-RO
NADP
NAD Grade I, free acid
Roche
NAD100-RO
NAD
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
assay
≥97%
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
assay
100% (dry weight)
assay
≥95.0% dry basis (enzymatic)
form
powder
form
solid
form
lyophilized
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 500 mg (10128040001)
packaging
-
packaging
pkg of 1 g (10127965001), pkg of 5 g (10127973001)
packaging
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)