Kluczowe dokumenty
305847
Dihydro-4,4-dimethyl-2,3-furandione
97%
Wybierz wielkość
790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
790,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
67-69 °C (lit.)
rozpuszczalność
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)COC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
HRTOQFBQOFIFEE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?