Merck
278505
Sigma-Aldrich
Sulfuryl chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Wybierz wielkość
100 ML
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
287,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SO2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.352 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Katalizowana palladem synteza sulfinianów amonu z halogenków arylowych i surogatu dwutlenku siarki: Proces bez gazu i reduktantów: W tym badaniu omówiono zastosowanie chlorku sulfurylu do utleniającego chlorowania prowadzącego do powstania chlorku sulfonylu, co jest ważne dla syntetycznej chemii organicznej (Emmett et al., 2014).
  • Połączenie odczynników metaloorganicznych, surogatu dwutlenku siarki DABSO i amin: A One-Pot Preparation of Sulfonamides, Amenable to Array Synthesis: Badania te omawiają innowacyjną metodę one-pot do przygotowania sulfonamidów przy użyciu chlorku sulfurylu, podkreślając jego użyteczność w usprawnianiu złożonych syntez (Deeming et al., 2015).
  • Polimeryzacja międzyfazowa: od chemii do materiałów funkcjonalnych: Artykuł ilustruje zastosowanie chlorku sulfurylu w polimeryzacji międzyfazowej, kluczowej technice opracowywania zaawansowanych materiałów o dostosowanych właściwościach (Zhang et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philippe Hermange et al.
Organic letters, 11(18), 4044-4047 (2009-08-15)
Reaction of an isoquinoline, a silyloxyfuran, and an acyl or sulfonyl chloride provides easy access to a wide variety of isoquinolinobutyrolactones with excellent yields and diastereoselectivites (R*,R* isomer), even in the case of formation of quaternary centers (i.e., R(3) or
Manli Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(41), 11522-11524 (2011-09-29)
A palladium-catalyzed direct desulfitative C-arylation of a benzo[d]oxazole C-H bond with arene sulfonyl chlorides is described. The procedure tolerates halo, cyano, nitro, trifluoromethyl, acetyl and acetylamino groups on the phenyl ring of sulfonyl chlorides, providing the arylation products in moderate
Qian Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(32), 9188-9190 (2011-07-14)
A new, efficient protocol for the synthesis of di(hetero)aryl sulfides is described. Cheap and easily available arylsulfonyl chlorides as a sulfur source reductively couple with electron-rich (hetero)arenes (e.g., indolizines, indoles, electron-rich benzenes, etc.) in the presence of triphenylphosphine to afford
Zhiyong Wu et al.
Organic letters, 15(6), 1270-1273 (2013-03-07)
An efficient and concise one-pot protocol to synthesize sulfonylated quinoline N-oxides via copper-catalyzed C-H bond activation has been developed. Commercially available and less expensive aryl sulfonyl chlorides were used as the sulfonylation reagents. Various 2-aryl sulfonyl quinolines were obtained in
Christopher Blackburn
ACS combinatorial science, 14(3), 150-154 (2012-02-11)
Reductive aminations and further transformations of an azo dye and fluorous tagged aldehyde are described. The intensely colored 2,4-dialkoxybenzyl protected amines undergo Fmoc-based peptide coupling, Suzuki reactions, and sulfonamide formation with product isolation facilitated by visual monitoring of fluorous solid