Przejdź do
157759
Sulfur monochloride
98%
Synonim(y):
Sulfur chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.04
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-036-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.8 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
451 °F
refractive index
n20/D 1.658 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClSSCl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
InChI key
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfur monochloride is a yellowish-red liquid widely used as a reagent and intermediate in organic synthesis. It is also employed in manufacturing pesticides, pharmaceuticals, and dyes.
Application
Sulfur monochloride can be used:
  • To synthesize functionalized aryl and heteroaryl disulfides from functionalized zinc organometallics.
  • As a reagent to prepare heterocycles with various numbers of sulfur atoms.
  • As a cross-linking agent to prepare rubber aerogels with enhanced thermal stability.
  • Toprepare macroporous cryogels of polyisobutylene and silica nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
414980284505234435
description
98%
description
powder, 99.98% trace metals basis
description
anhydrous, 99.8%
description
98%
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
solid
assay
98%
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.8%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.07 g/mL at 25 °C
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor pressure
6.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 246 °C), 1 mmHg ( 183.8 °C)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
mp
−80 °C (lit.)
mp
119.0 °C (monoclinic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 112.8 °C (rhombic) (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur monochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10025-67-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product packed under Argon? Can it be stored in a glove box?
    1 answer
    1. This product is packed and shipped under nitrogen. The storage recommendation is described in section 7 of the product SDS. This material should be tightly closed and stored under inert gas in a well-ventilated place. Water contact should be avoided.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the material of the cap for this product?
    1 answer
    1. This product packaging includes a red polypropylene screw cap.