Merck
13418-M
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
klasa czystości
puriss.
Próba
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Postać
powder
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
zanieczyszczenia
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
strata
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
ślady kationów
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.