Kluczowe dokumenty
109479
Benzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Karboksybenzen, Kwas benzenokarboksylowy
Wybierz wielkość
176,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
176,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
4.21 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystalline
temp. samozapłonu
1061 °F
opakowanie
poly bottle of 500 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 2.9 g/L at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- farby
- pigmenty
- lakiery
- środki zwilżające
- związki zapachowe
- chlorek benzoilu
- benzotrichlorek
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?