Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
482,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
150 mmHg ( 50 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
509 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.8-6.6 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.439 (lit.), n20/D 1.440
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromobutane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Liver, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?