Przejdź do
8.01640
1-Chlorobutan
for synthesis
Synonim(y):
Chlorek n-butylu
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-696-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
79 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
110 hPa ( 20 °C)
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
110 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.886 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Degradacja 1-chlorobutanu i 2-chlorobutanu inicjowana atomami Cl: Kinetyka, analiza produktów i implikacje atmosferyczne: W niniejszym badaniu zbadano kinetykę reakcji inicjowanych przez atomy Cl 1-chlorobutanu i 2-chlorobutanu, oferując wgląd w ich procesy degradacji atmosferycznej (B Kar, B Rajakumar, Chemosphere, 2023).
  • Przyjazny dla środowiska, zintensyfikowany energetycznie proces jednokolumnowej destylacji ekstrakcyjnej strumienia bocznego (SC-SSED) do separacji acetonu/n-heptanu: Nowy proces wykorzystujący 1-chlorobutan jako pośrednio wrzący entrainer do rozdzielania mieszanin acetonu i heptanu, mający na celu poprawę efektywności środowiskowej i energetycznej (ZY Yang, BY Yu, IL Chien, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2023).
  • Synteza i ocena aktywności biologicznej niektórych pochodnych 1-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) etan-1-onu: Badania nad syntezą pochodnych 1-chlorobutanu i oceną ich aktywności biologicznej, przyczyniające się do rozwoju chemii medycznej (ET Mankhi, AH Mekky, History of Medicine, 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.885 - 0.887
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorobutan
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup