Wybierz wielkość
238,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
water: soluble(lit.)
238,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 806 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder or crystals
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
mp
755 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst for the microwavce assisted three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles and dimedone for the synthesis of highly functionalized tetrahydrobenzo[b]pyrans.
- As a source of bromine radical in the preparation of bromomethylated γ-lactones via electrochemical oxidative bromination and cyclization series of alkenoic acid derivatives.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)