Przejdź do
28115
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Synonim(y):
cis,trans-1-Chloro-2-butene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-739-5
Beilstein/REAXYS Number:
605304
MDL number:
Assay:
~70% (GC)
Form:
liquid
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
assay
~70% (GC)
form
liquid
impurities
~30% 3-chloro-1-butene
refractive index
n20/D 1.430
bp
85-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
General description
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salts to give the corresponding allyltrichlorosilanes.
Application
Crotyl chloride has been used:
  • to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
  • in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25458427980236306
description
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
description
95%
description
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
assay
~70% (GC)
assay
95%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
alcohol: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), petroleum ether: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.430
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)