Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 856,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)5COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3687692
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder or crystals
856,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
117-124 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)CCCCCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI key
YSLDOTFAFZJPOC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 6-aminohexanoate hydrochloride also known as Methyl 6-aminocaproate hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Application
Methyl 6-aminohexanoate hydrochloride is used to synthesize papain-catalyzed peptides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description AldrichCPR | description ≥99.0% (AT) | description - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay ≥99.0% (AT) | assay - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 117-124 °C | mp - | mp 120-125 °C (lit.) | mp 125-130 °C |
| form powder or crystals | form - | form crystals | form solid |
| color white | color - | color colorless | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?