Przejdź do
D2629
6-(Dimethylamino)purine
≥98%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
6-DMAP, N6,N6-Dimethyladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
591,60 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-344-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7634
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-(Dimethylamino)purine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
BVIAOQMSVZHOJM-UHFFFAOYSA-N
General description
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a purine-based metabolite with two condensed heterocyclic rings and two methyl groups linked to the amino group of the purine unit of adenine.
Application
6-(Dimethylamino)purine has been used:
  • as a supplement in GR-1 aa medium (bovine medium) for parthenogenetic activation of bovine oocytes to study its potential for embryo development[1]
  • in the activation step during the production of nuclear transfer embryos[2]
  • as a supplement in HCR2aa medium to activate interspecies embryos derived from interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) technique[3]
Biochem/physiol Actions
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a protein kinase and cyclin-dependent kinase inhibitor. It acts as a secondary metabolite and mediates RNA modification. 6-DMAP is a potent cytokinetic inhibitor and is used in parthenogenesis and meiosis studies. It is also used to promote pronuclei formation in mammalian oocytes. 6-DMAP is a dual fluorescence molecule according to femtosecond fluorescence up-conversion spectroscopy studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4660P713067619
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
assay
≥98%
assay
~98%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)