Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł 625,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł 1995,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3558996
625,50 zł
Cena katalogowa834,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless
mp
120-125 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)CCCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(7)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description 98% | description ≥98.0% (GC) | description - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| form crystals | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (TLC) |
| mp 120-125 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) | mp - | mp - |
| color colorless | color - | color - | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?