Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
672,00 zł
Nazwa produktu
7-Amino-4-methylcoumarin, Chromophore for substrates
Quality Segment
description
chromophore for enzyme substrates
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
223-226 °C (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
- to determine cathepsin B like- activity
- as a substrate for leucine aminopeptidase (LAP)
- in chymotryptic assay
- as a standard to detect the activation of caspase-3 during
- sanguinarine-induced damage
- protection by human DEAD-box DDX3
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, acetone: 10 mg/mL, DMF: soluble | solubility DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.) | fluorescence - | fluorescence λex 365-380 nm, λem 430-460 nm | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Amino-4-methylcoumarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?