Merck
30627
Supelco
α-Terpineol
analytical standard
Wybierz wielkość
100 MG
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
315,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2325137
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
γ-Terpineol, ≤10.0% GC (minor component)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480-1.486
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil.[1] The reaction rate constant of α-terpineol with the OH radical and ozone was found to be (1.9±0.5)×10-10cm3 molecule-1s-1 and (3.0±0.2)×10-16cm3 molecule-1s-1, respectively.[2]
Zastosowanie
α-Terpineol has been used as reference standard in GC-MS analysis for the detection of terpenoids extracted by hexane.[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Releasing potential power of terpene synthases by a robust precursor supply platform
Bian, Guangkai, et al.
Metabolic engineering, 42, 1-8 (2017)
Antifungal activity of the components of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil.
Hammer KA , et al.
Journal of Applied Microbiology, 95(4), 853-860 (2003)
J R Wells
Environmental science & technology, 39(18), 6937-6943 (2005-10-06)
A bimolecular rate constant, kOH+alpha-terpineol, of (1.9 +/- 0.5) x 10(-10) cm3 molecule(-1) s(-1) was measured using gas chromatography/mass spectrometry and the relative rate technique for the reaction of the hydroxyl radical (OH) with alpha-terpineol (1-methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-8-ol) at (297 +/- 3)
Changkyu Kim et al.
Nanoscale, 7(15), 6627-6635 (2015-03-21)
The realization of air-stable nanoparticles, well-formulated nanoinks, and conductive patterns based on copper is a great challenge in low-cost and large-area flexible printed electronics. This work reports the synthesis of a conductively interconnected copper structure via thermal sintering of copper
Stuart J Lansdell et al.
Molecular pharmacology, 87(1), 87-95 (2014-10-24)
In common with other members of the Cys-loop family of pentameric ligand-gated ion channels, 5-hydroxytryptamine type 3 receptors (5-HT3Rs) are activated by the binding of a neurotransmitter to an extracellular orthosteric site, located at the interface of two adjacent receptor
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis