Merck
PHL89872
α-Terpineol
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
100 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2325137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)