Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
α-terpineol, 60.0-85.0% GC , β-terpineol, 1.0-15.0% GC , γ-terpineol, 10.0-25.0% GC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.483-1.485
bp
213-218 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpineol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8000-41-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?