Merck
04650590
Hesperidin
primary reference standard
Synonim(y):
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
Wybierz wielkość
25 MG
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.56
Beilstein:
75140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Klucz InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Badania zachowania hesperydyny i hesperetyny (aglikonu) z liposomami DMPC wykazały, że aglikon wnika głębiej i silniej wiąże się z "błoną". Może to wyjaśniać lepszą biodostępność aglikonów bioflawonoidów w ogóle.
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Działania biochem./fizjol.
Flawonoid fitochemiczny ekstrahowany z gatunków cytrusowych. Jest to ramnoglukozyd (rutynozyd) hesperetyny.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel mentha valeriana
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Hesperetin phyproof® Reference Substance
PHL89222
Hesperetin
Naringin analytical standard
Supelco
91842
Naringin
Narirutin phyproof® Reference Substance
PHL83339
Narirutin
Diosmin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1213318
Diosmin
Diosmin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000094
Diosmin
Gowrikumar Saiprasad et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(14), 2489-2507 (2014-07-23)
Abnormalities in the homeostasis mechanisms involved in cell survival and apoptosis are contributing factors for colon carcinogenesis. Interventions of these mechanisms by pharmacologically safer agents gain predominance in colon cancer prevention. We previously reported the chemopreventive efficacy of hesperidin against
Asjad Visnagri et al.
Pharmaceutical biology, 52(7), 814-828 (2014-02-25)
Diabetic neuropathy (DN) is one of the most common long-term complications of diabetes mellitus and clinically can be characterized by an elevated nociceptive response with electrophysiological conduction abnormalities. The present investigation was designed to evaluate the neuroprotective effect of hesperidin
Silvia Yumnam et al.
PloS one, 9(6), e101321-e101321 (2014-07-01)
Hesperidin, a natural flavonoid abundantly present in Citrus is known for its anti-cancer, anti-oxidant and anti-inflammatory properties. In this study we examined the effect of hesperidin on HepG2 cells. HepG2 cells treated with various concentration of hesperidin undergo a distinct
G Allam et al.
Journal of helminthology, 88(3), 362-370 (2013-05-10)
Hesperidin has been reported to exert a wide range of pharmacological effects, including antifungal, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory and anticarcinogenic activities. Herein, the schistosomicidal activity of this compound was evaluated in vitro and in vivo. Using an in vitro assay, a
Feng-Quan Tan et al.
BMC plant biology, 15, 89-89 (2015-04-08)
Polyploidy has often been considered to confer plants a better adaptation to environmental stresses. Tetraploid citrus rootstocks are expected to have stronger stress tolerance than diploid. Plenty of doubled diploid citrus plants were exploited from diploid species for citrus rootstock