Przejdź do
50162
Hesperidin
analytical standard
Synonim(y):
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.56
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-288-1
Beilstein/REAXYS Number:
75140
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Studies of the behavior of hesperidin and hesperetin (the aglycone) with DMPC liposomes find the aglycone penetrates more deeply and binds more strongly to the "membrane." This may explain the better bioavailability of bioflavonoid aglycones in general.
Biochem/physiol Actions
Flavonoid phytochemical extracted from citrus species. It is the rhamnoglucoside (rutinoside) of hesperetin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H525417799PHR1794
Hesperidin analytical standard
Supelco
50162
Hesperidin
Rhamnetin analytical standard
Supelco
17799
Rhamnetin
description
analytical standard
description
≥80% (HPLC)
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hesperidin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)