This product is not tested for suitability for use in any animal model. So the recommendation would be to test it on a few rats in order to determine the suitability and the optimal dosage. Once that is established, it can be used in a larger scale experiment with more rats.
Kluczowe dokumenty
H5254
Hesperidin
≥80% (HPLC)
Synonim(y):
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
Wybierz wielkość
212,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
212,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Poziom jakości
Próba
≥80% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to faint beige
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
soluble, yellow to brown
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Klucz InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Can this product be used in experimental animal models e.g Wistar rats via oral administration?