Kluczowe dokumenty
749273
Sigma-Aldrich
Pyridine-3-sulfonyl chloride
95%
Wybierz wielkość
1 G
284,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
284,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO2S
Masa cząsteczkowa:
177.61
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556
gęstość
1.460 g/mL at 25 °C
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.
Jorge Regueiro et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 230-238 (2015-11-04)
Facing growing restrictions on the use of bisphenol A in food contact materials, several bisphenol analogs are arising as major alternatives to replace this chemical in most of its applications. This work reports a simple and robust method based on
Qingqing Wang et al.
Steroids, 96, 140-152 (2015-02-01)
An ultrasensitive stable isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (LC-MS/MS) was developed and validated for multiplexed quantitative analysis of six unconjugated and conjugated estrogens in human serum. The quantification utilized a new derivatization procedure, which formed analytes as pre-ionized