Przejdź do
718211
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
66-71 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
InChI key
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)