The specific gravity is 0.9386, and the density is 0.93 g/mL at 25°C.
Kluczowe dokumenty
03630
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Synonim(y):
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Wybierz wielkość
114,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
114,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Klucz InChI
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the specific gravity and density for item 03630, Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate?