Przejdź do
340073
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
98%
Form:
powder
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
O.[Na]OC(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)CC(=O)O[Na]
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate is calcium and sodium salt of EDTA and it can be used:
  • To retain the quality of litchi fruit by the postharvest treatment process.
  • In the preparation of an aqueous solution for hydroxyapatite coating, which is used to coat the magnesium material/particle for biomedical applications.
  • To prepare a mobile phase for the separation of diol products from the aqueous solution of the reaction mixture by chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31781033050703690
description
98%
description
99%
description
97%
description
BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
assay
98%
assay
99%
assay
97%
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)